Merck
489115
Sigma-Aldrich
DL-Valine-15N
98 atom % 15N
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH(15NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Formularz
solid
mp
295 °C (subl.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CC(C)C([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/i6+1
Klucz InChI
KZSNJWFQEVHDMF-PTQBSOBMSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)