Merck
609056
Sigma-Aldrich
β-Alanine-15N
98 atom % 15N, 99% (CP)
Synonim(y):
3-Aminopropionic acid-15N
About This Item
Wzór liniowy:
H215NCH2CH2CO2H
Masa cząsteczkowa:
90.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
mp
205 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[15NH2]CCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)/i4+1
Klucz InChI
UCMIRNVEIXFBKS-AZXPZELESA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)