Merck
487406
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzyl isocyanate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4CH2NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.433 (lit.)
bp
60-66 °C/0.6 mmHg (lit.)
gęstość
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
isocyanate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(CN=C=O)cc1
InChI
1S/C9H9NO2/c1-12-9-4-2-8(3-5-9)6-10-7-11/h2-5H,6H2,1H3
Klucz InChI
QRBHVARIMDDOOV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Izocyjanian 4-metoksybenzylu (PMBNCO), znany również jako izocyjanian p-metoksybenzylu, jest organicznym budulcem zawierającym grupę izocyjanianową. Podano jego entalpię parowania w temperaturze wrzenia.
Zastosowanie
Izocyjanian 4-metoksybenzylu(izocyjanianp-metoksybenzylu) może być stosowany w syntezie 1-(4-metoksybenzylo)-3-{2-[(4-nitrofenylo)amino]etylo} mocznika i 1-(4-metoksybenzylo)-3-{2-[(5-nitropirydyno-2-ylo)amino]etylo} mocznika.
Może być stosowany w wieloetapowej syntezie:
  • diimidazodiazepina zawierająca heterocykl z fuzją 5:7:5
  • 2-deoksy-2-ureido-D-ryboheksulofuranoamid
  • bicykliczny rdzeń guanidynowy batzelladyny A
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Michael A Arnold et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(40), 13255-13260 (2006-10-05)
A diastereoselective [4 + 2]-annulation of vinyl carbodiimides with chiral N-alkyl imines has been developed to access the stereochemically rich polycyclic guanidine cores of the batzelladine alkaloids. Application of this strategy, together with additional key steps such as long-range directed
Raj Kumar et al.
Organic letters, 10(20), 4681-4684 (2008-09-26)
The first synthesis of a novel 5:7:5-fused heterocyclic ring system, a diimidazodiazepine, is reported. The propensity of the ring system to undergo facile, acid-catalyzed nucleophilic addition reactions by neutral carbon and nitrogen nucleophiles has been explored. The ring system has
Synthesis and herbicidal activity of opened hydantoin-ring derivatives of hydantocidin.
Hiromi S, et al.
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 60(7), 1198-1200 (1996)
Tomasz M Wróbel et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 31(4), 608-618 (2015-06-27)
A series of urea derivatives bearing nitroaryl moiety has been synthesized and assayed for their potential antiproliferative activities. Some of the tested compounds displayed activity in RK33 laryngeal cancer cells and TE671 rhabdomyosarcoma cells while being generally less toxic to
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 567-567 (2014)