Merck
485314
Sigma-Aldrich
Acrylonitrile-d3
98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonim(y):
2-Propenenitrile-2,3,3-d3
About This Item
Wzór liniowy:
D2C=CDCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
56.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥99% (CP)
zawiera
hydroquinone as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.391 (lit.)
tw
77 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
gęstość
0.860 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H]C(C#N)=C([2H])[2H]
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2/i1D2,2D
Klucz InChI
NLHHRLWOUZZQLW-FUDHJZNOSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
23.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-4.99 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)