Merck
604518
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1,3-butadiene-3-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains p-tert-butylcatechol as stabilizer
Synonim(y):
3-Methyl-1,3-butadiene-2-13C, Isoprene-3-13C
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=13CHC(CH3)=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
69.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥98% (CP)
zawiera
p-tert-butylcatechol as stabilizer
tw
34 °C (lit.)
mp
-146 °C (lit.)
gęstość
0.681 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CC(=C)[13CH]=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3/i4+1
Klucz InChI
RRHGJUQNOFWUDK-AZXPZELESA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-65.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-54 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)