Kluczowe dokumenty
8.01221
Sigma-Aldrich
Ammonium sulfite
(35% solution in water) for synthesis
About This Item
Kod UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Postać
liquid
pH
7.5-7.6 (20 °C in H2O)
mp
4-8 °C
gęstość
1.19 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
Komentarz do analizy
Assay (iodometric): 37.0 - 40.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.195 - 1.205
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)