Merck
491756
Sigma-Aldrich
Acrylonitrile-2-d
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonim(y):
2-Deuterioprop-2-enitryl
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CDCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
54.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Próba
≥99% (CP)
Formularz
liquid
zawiera
hydroquinone as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.391 (lit.)
bp
77 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
gęstość
0.830 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H]C(=C)C#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2/i2D
Klucz InChI
NLHHRLWOUZZQLW-VMNATFBRSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
23.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-5 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)