Merck
466840
Sigma-Aldrich
Dichloromethylphosphine
96%
Synonim(y):
Methylphosphinic dichloride, Methylphosphinous dichloride, Methylphosphonous dichloride, Methylphosphorus dichloride, Methyldichlorophosphine
About This Item
Wzór liniowy:
CH3PCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.91
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
Próba
96%
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
współczynnik refrakcji
n20/D 1.496 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
gęstość
1.322 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CP(Cl)Cl
InChI
1S/CH3Cl2P/c1-4(2)3/h1H3
Klucz InChI
CDPKWOKGVUHZFR-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)