Key Documents
463086
Boron trifluoride
electronic grade, ≥99.99%
Synonim(y):
Boron fluoride, Boron trifluoride, Trifluoroborane, Trifluoroboron
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
electronic grade
gęstość pary
2.38 (21 °C, vs air)
Próba
≥99.99%
Postać
gas
przydatność reakcji
core: boron
reagent type: catalyst
zanieczyszczenia
<10 ppm Carbon dioxide (CO2)
<10 ppm Nitrogen(N2) + oxygen (O2)
<10 ppm Other Sulfates
<10 ppm Sulfur dioxide (SO2)
<50 ppm Silicon tetrafluoride (SiF4)
tw
−100 °C (lit.)
mp
−127 °C (lit.)
temp. przejścia
critical temperature −12.3 °C
ciąg SMILES
FB(F)F
InChI
1S/BF3/c2-1(3)4
Klucz InChI
WTEOIRVLGSZEPR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?