Merck
462306
Sigma-Aldrich
Lithium pentamethylcyclopentadienide
Synonim(y):
(1,2,3,4,5-Pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl)lithium, 1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadienyllithium, Lithium 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentadienide, Lithium pentamethylcyclopentadiene, Pentamethylcyclopentadienyllithium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15Li
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: ligand
mp
>230 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Li].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
InChI
1S/C10H15.Li.H/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;/h1-5H3;;
Klucz InChI
BYQDFKHYKXKKFK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • Catalytic base in palladium-catalyzed cross-coupling reactions
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Pyr. Sol. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges