Kluczowe dokumenty
450677
(S)-(−)-4-Isopropyl-5,5-dimethyl-2-oxazolidinone
98%
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]22/D −47°, c = 1 in H2O
mp
86-87 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)[C@@H]1NC(=O)OC1(C)C
InChI
1S/C8H15NO2/c1-5(2)6-8(3,4)11-7(10)9-6/h5-6H,1-4H3,(H,9,10)/t6-/m0/s1
Klucz InChI
QICFUFOXXNIZFF-LURJTMIESA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)