Kluczowe dokumenty
445274
Imino-tris(dimethylamino)phosphorane
97%
Synonim(y):
N,N,N′,N′,N″,N″-Hexamethylphosphorimidic triamide, Phosphazene base P1-H
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.476 (lit.)
gęstość
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CN(C)P(=N)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H19N4P/c1-8(2)11(7,9(3)4)10(5)6/h7H,1-6H3
Klucz InChI
GKTNLYAAZKKMTQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- As a reagent in the deboronation of ortho and meta carboranes.
- As an organocatalyst in the synthesis of cyclic organic carbonates using glycerol under solvent-free conditions.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Odczynniki fosfazenowe są dostępne jako zasady monomeryczne (P1 i BEMP), dimeryczne (P2) i tetrameryczne (P4) z różnymi łańcuchami bocznymi w celu kontrolowania ich sterycznej przeszkody.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
445274-250MG | |
445274-1G | 4061838111258 |