Merck
444553
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
98%
Synonim(y):
3-Methylsalicylaldehyde, 2,3-Cresotaldehyde, 2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H3(CH3)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.15
Beilstein:
1099377
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.564 (lit.)
bp
204 °C/730 mmHg (lit.)
gęstość
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
Cc1cccc(C=O)c1O
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-3-2-4-7(5-9)8(6)10/h2-5,10H,1H3
Klucz InChI
IPPQNXSAJZOTJZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Irina A Kühne et al.
Journal of physics. Condensed matter : an Institute of Physics journal, 32(40), 404002-404002 (2020-03-26)
Structural, magnetic and electromechanical changes resulting from spin crossover between the spin quintet and spin triplet forms of a mononuclear Mn3+ complex embedded in six lattices with different charge balancing counterions are reported. Isostructural ClO4- and BF4- salts (1) and
8-Substituted 3-Arylcoumarins as Potent and Selective MAO-B Inhibitors: Synthesis, Pharmacological Evaluation, and Docking Studies.
Vi?a D, et al.
ChemMedChem, 7(3), 464-470 (2012)
Synthesis and characterization of amino acid Schiff base complexes of nickel (II).
Wang G and Chang JC.
Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem., 24(7), 1091-1097 (1994)
P Valenti et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 6(6), 803-810 (1998-07-29)
A series of 1,4-dihydropyridines bearing a coumarin moiety in 4-position was synthesized. The compounds were evaluated for inotropic, chronotropic and calcium antagonist activities. The replacement of the o-nitrophenyl moiety of nifedipine with a coumarin or phenylcoumarin system is accompanied by
[2-(1H-Benzimidazol-2-yl-?N3) aniline-?N] dichloridozinc.
Eltayeb NE, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 67(8), 1062-1063 (2011)