Kluczowe dokumenty
477532
5-tert-Butyl-2-hydroxybenzaldehyde
98%
Synonim(y):
5-tert-Butylsalicylaldehyde
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.539 (lit.)
bp
251-252 °C/729 mmHg (lit.)
gęstość
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1ccc(O)c(C=O)c1
InChI
1S/C11H14O2/c1-11(2,3)9-4-5-10(13)8(6-9)7-12/h4-7,13H,1-3H3
Klucz InChI
ZVCQQLGWGRTXGC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- 5-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde thiosemicarbazone (THTB)
- 4-tert-butyl-2-(4,5-dimethyl-1H-imidazol-2-yl)phenol
- 2-tert-butyl-6-(4,5-diphenyl-1H-imidazol-2-yl)phenol
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?