Merck
437093
Sigma-Aldrich
[Bis(trimethylsilyl)acetylene](hexafluoroacetylacetonato)copper(I)
Synonim(y):
[(η2-1,2-Ethynediyl)bis[trimethylsilane]](1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedionato-O,O′) copper
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3SiC≡CSi(CH3)3·[CF3COCH=C(O-)CF3]Cu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
441.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: copper
reagent type: catalyst
mp
51-54 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)C#C[Si](C)(C)C.FC(F)(F)C(=O)\C=C(\O[Cu])C(F)(F)F
InChI
1S/C8H18Si2.C5H2F6O2.Cu/c1-9(2,3)7-8-10(4,5)6;6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h1-6H3;1,12H;/q;;+1/p-1/b;2-1+;
Klucz InChI
YESCMKQKTNVQCY-JITBQSAISA-M
Zastosowanie
Investigations of the structure and fluorescence of copper hexafluoropentanedionate alkyne clusters
Used in chemical vapor depositing of copper
Used in chemical vapor deposition of copper.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mrs Bulletin, 19, 41-41 (1994)
Materials Research Society Symposia Proceedings. Materials Research Society, 260, 629-629 (1992)
Journal of the Electrochemical Society, 140, 154-154 (1993)