Merck
422797
Sigma-Aldrich
(S)-β-Hydroxy-γ-butyrolactone
96%
Synonim(y):
(S)-4,5-Dihydro-4-hydroxy-2(3H)-furanone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.09
Beilstein:
4657152
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
aktywność optyczna
[α]21/D −81°, c = 2 in ethanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.464 (lit.)
bp
98-100 °C/0.3 mmHg (lit.)
gęstość
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
hydroxyl
ciąg SMILES
O[C@@H]1COC(=O)C1
InChI
1S/C4H6O3/c5-3-1-4(6)7-2-3/h3,5H,1-2H2/t3-/m0/s1
Klucz InChI
FUDDLSHBRSNCBV-VKHMYHEASA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)