Kluczowe dokumenty
416940
(1S,2S)-(−)-1,2-Diaminocyclohexane D-tartrate
99%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H10(NH2)2·C4H6O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]20/D −12.5°, c = 4 in H2O
mp
280-284 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
hydroxyl
ciąg SMILES
N[C@H]1CCCC[C@@H]1N.O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2.C4H6O6/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5-6H,1-4,7-8H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t5-,6-;1-,2-/m00/s1
Klucz InChI
GDOTUTAQOJUZOF-SCDVTJNCSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
416940-10G | 4061832089959 |
416940-1G |