Merck
416738
Sigma-Aldrich
S-tert-Butyl thioacetate
98%
Synonim(y):
1-(tert-butylosulfanylo)etan-1-on, S-(1,1-dimetyloetylo) etanotioinian
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COSC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.22
Beilstein:
1740436
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.453 (lit.)
bp
135-136 °C (lit.)
gęstość
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
thioester
ciąg SMILES
CC(=O)SC(C)(C)C
InChI
1S/C6H12OS/c1-5(7)8-6(2,3)4/h1-4H3
Klucz InChI
PJFHXBBYLAVSLJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
S-tioctanbutylu jest tioestrem.
Zastosowanie
Tiooctan S-tert-butylu może być użyty do przygotowania pochodnej winyloksyboranu.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
93.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
34 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthetic studies on an antitumor antibiotic, bleomycin. XIV. The synthesis of Boc-pyrimidoblamic acid.
M Otsuka et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 33(2), 520-526 (1985-02-01)