Kluczowe dokumenty
W328200
Ethyl thioacetate
≥98%
Synonim(y):
S-Ethyl acetothioate, S-Ethyl ethanethioate, S-Ethyl thioacetate
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.458 (lit.)
bp
116 °C (lit.)
gęstość
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
garlic; onion; fruity; sulfurous
ciąg SMILES
CCSC(C)=O
InChI
1S/C4H8OS/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
APTGPWJUOYMUCE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
64.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
18 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W328200-SAMPLE | 4061837528750 |
W328200-100G | 4061838093738 |
W328200-1KG | 4061838193230 |
W328200-25G | 4061838080004 |