Merck
358851
Sigma-Aldrich
Ethyl dithioacetate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CSSCH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.24
Beilstein:
1737711
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
liquid
Próba:
98%
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.568 (lit.)
bp
61 °C/23 mmHg (lit.)
gęstość
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
thioether
ciąg SMILES
CCSC(C)=S
InChI
1S/C4H8S2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
KCOPWUJJPSTRIZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ethyl dithioacetate is an alkyl dithioester. It reacts with 5,6-diamino-1,3-dimethyluracil to yield the purine derivative. Raman spectra of ethyl dithioacetate has been recorded as a function of temperature in the liquid phase and in the solid phase at low temperature.
Zastosowanie
Ethyl dithioacetate may be used in the preparation of N-thioacetylamino acids.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thioacetylation method of protein sequencing: Gas chromatography/Ion trap mass spectrometric detection of 5-acetoxy-2-methylthiazoles.
Stolowitz ML, et al.
Journal of Protein Chemistry, 11(4), 360-361 (1992)
Rotational isomers of ethyl dithioacetate and ethyl thionoacetate: A Raman study.
Verma AL, et al.
Journal of Raman Spectroscopy, 11(5), 390-392 (1981)
2-?-d-ribofuranosylbenzoxazole from 2, 5-anhydro-d-allonoimidate, and 1, 3-dimethyl-8-?-d-ribofuranosylxanthine from 2, 5-anhydro-d-allono-thioimidates and-dithioates.
El Khadem HS and Kawai J.
Carbohydrate Research, 153(2), 271-283 (1986)