Merck
412945
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Tetrahydrofurfurylamine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D +12°, c = 2 in chloroform
współczynnik refrakcji
n20/D 1.455 (lit.)
bp
55 °C/18 mmHg (lit.)
gęstość
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ether
ciąg SMILES
NC[C@@H]1CCCO1
InChI
1S/C5H11NO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4,6H2/t5-/m0/s1
Klucz InChI
YNOGYQAEJGADFJ-YFKPBYRVSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)