Merck
560510
Sigma-Aldrich
3-(Diethylamino)propyl isothiocyanate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2)2N(CH2)3NCS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5000 (lit.)
gęstość
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
isothiocyanate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCN(CC)CCCN=C=S
InChI
1S/C8H16N2S/c1-3-10(4-2)7-5-6-9-8-11/h3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
QPBVKSLJBRCKIF-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Powiązane kategorie
Zastosowanie
3-(Diethylamino)propyl isothiocyanate (DEAP) may be used to synthesize GCS-g-DEAP [glycol chitosan (GCS) grafted with DEAP groups].
Przestroga
Refrigerate
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nam Muk Oh et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 78(1), 120-126 (2010-03-20)
In this study, a novel pH-responsive nanogel composed of glycol chitosan (GCS) grafted with functional 3-diethylaminopropyl (DEAP) groups (denoted as GCS-g-DEAP hereafter) was fabricated. The GCS-g-DEAP was designed to have a self-assembled arrangement consisting of hydrophilic block (GCS) and hydrophobic