Kluczowe dokumenty
737038
3-Aminotetrahydrofuran
95%
Synonim(y):
Tetrahydrofuran-3-amine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
87.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.458
gęstość
1.012 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
NC1CCOC1
InChI
1S/C4H9NO/c5-4-1-2-6-3-4/h4H,1-3,5H2
Klucz InChI
MIPHRQMEIYLZFZ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
120.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
48.9 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)