Kluczowe dokumenty
777838
3-Aminooxetane
97%
Synonim(y):
3-Oxetanamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
73.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.453
gęstość
1.042 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
ether
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NC1COC1
InChI
1S/C3H7NO/c4-3-1-5-2-3/h3H,1-2,4H2
Klucz InChI
OJEOJUQOECNDND-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
130.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
54.44 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)