Merck
469165
Sigma-Aldrich
N-Z-L-serine methyl ester
95%
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
bp
170 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
COC(=O)[C@H](CO)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H15NO5/c1-17-11(15)10(7-14)13-12(16)18-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10,14H,7-8H2,1H3,(H,13,16)/t10-/m0/s1
Klucz InChI
CINAUOAOVQPWIB-JTQLQIEISA-N
Zastosowanie
This protected serine has been employed as a starting material for the Cbz analog of Garner′s aldehyde, 2,3-diaminopropanol, and optically active derivatives of 2-amino-1,3-propanediol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Demirci, F. et al.
Synthesis, 189-189 (1996)
Kang, M. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61, 5528-5528 (1996)
Monache, G.D. et al.
Synthesis, 1155-1155 (1995)
James A. Marshall et al.
The Journal of organic chemistry, 61(2), 581-586 (1996-01-26)
The aminoheptose destomic acid (3.5) and the aminooctose lincosamine (6.8) were synthesized in protected form by parallel sequences starting from the oxazolidine derivatives 2.4 and 5.1 of N-CBz serinal and N-BOC threoninal. The parallel sequences feature BF(3)-promoted addition of the