Merck
400947
Sigma-Aldrich
Manganese(II) sulfide
~100 mesh particle size
Synonim(y):
Siarczek manganu
About This Item
Wzór liniowy:
MnS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
87.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
Poziom jakości
wielkość cząstki
~100 mesh
ciąg SMILES
S=[Mn]
InChI
1S/Mn.S
Klucz InChI
CADICXFYUNYKGD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MnS może występować w trzech polimorfach: α, β, γ, z których faza α jest najbardziej stabilna termodynamicznie.
Opakowanie
Packaged in glass bottles
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
536.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
280 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Xiang V Zhang et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(36), 11247-11253 (2004-09-10)
Photoelectrochemistry on mineral surfaces has the potential to play a central role in the prebiotic syntheses of building blocks for biomolecules. In this study, photoreduction of C(+IV) as bicarbonate is used as a probe to investigate the photoelectrochemical properties of
Hydrothermal Synthesis of Pure r-Phase Manganese(II) Sulfide without the Use of Organic Reagents
Michel FM, et al.
Chemistry of Materials, 18, 1726-1736 (2006)
Lei Zhang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(29), 7267-7270 (2012-06-12)
Kept cubic: MnS microboxes, which act as an anode material for lithium ion batteries, are synthesized by a simple H(2)S gas sulfidation approach (TEM images show porous and hollow microcubes and a microbox). The formation of the single crystals is
Taisen Zuo et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(19), 6618-6619 (2010-04-30)
The red photoluminescence of Mn dopants in MnS-CdS heteronanostructures has been observed for the first time. The red photoluminescence at 650 nm derives from emission due to the (4)T(1) --> (6)A(1) transition of Mn(2+) dopants in a CdS matrix exposed
Keita Ikeue et al.
ChemSusChem, 4(2), 269-273 (2010-09-30)
The effect of metal doping (i.e., with Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Ag and Sn) on the crystal structure of hydrothermally synthesized Mn(1-x)Cd(x) S (where x≈0.1) is studied with the aim of enhancing photocatalytic activity. In contrast to the low-crystalline