Kluczowe dokumenty
244619
Zinc selenide
powder, 10 μm, 99.99% trace metals basis
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
deposition grade
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Postać
powder
wielkość cząstki
10 μm
gęstość
5.42 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[Zn]=[Se]
InChI
1S/Se.Zn
Klucz InChI
SBIBMFFZSBJNJF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?