Merck
400076
Sigma-Aldrich
(Ethylenediamine)palladium(II) chloride
97%
Synonim(y):
NSC 153155, NSC 209490, Dichloro(1,2-diaminoethane)palladium, Dichloro(ethylenediamine)palladium(II), Palladium(II) chloride ethylenediamine complex
About This Item
Wzór liniowy:
Pd(H2NCH2CH2NH2)Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.42
Beilstein:
4934132
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
for synthesis
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
>278 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Pd]Cl.NCCN
InChI
1S/C2H8N2.2ClH.Pd/c3-1-2-4;;;/h1-4H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
Klucz InChI
CAYKJANQVKIYPJ-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Synthesis of 6-(substituted benzyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole
  • Sonogashira-coupling reactions
Reactant for:
  • Self-assembly of a ring-in-ring complex
  • Metal binding with glycose phosphates
  • Synthesis of mixed-mtal, mixed-pyrimidine self-assembling metallacalix[n]arenes
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis