Merck
399701
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Octyn-3-ol
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH(OH)C≡CH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352003
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D +6.5°, c = 2 in methylene chloride
czystość optyczna
ee: 98% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.442 (lit.)
tw
100 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CCCCC[C@@H](O)C#C
InChI
1S/C8H14O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h2,8-9H,3,5-7H2,1H3/t8-/m0/s1
Klucz InChI
VUGRNZHKYVHZSN-QMMMGPOBSA-N
Zastosowanie
Key intermediate for the synthesis of prostaglandins.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron Letters, 30, 3645-3645 (1989)
Journal of the American Chemical Society, 110, 4718-4718 (1988)
The Journal of Organic Chemistry, 53, 5590-5590 (1988)