Kluczowe dokumenty
394238
Pyrrolidine
≥99.5%, purified by redistillation
Synonim(y):
Tetrahydropyrrole, Tetramethyleneimine
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2.45 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
128 mmHg ( 39 °C)
49 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
653 °F
oczyszczone przez
redistillation
granice wybuchowości
10.6 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.443 (lit.)
rozpuszczalność
water: miscible
gęstość
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CCNC1
InChI
1S/C4H9N/c1-2-4-5-3-1/h5H,1-4H2
Klucz InChI
RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Synthesis of pyrrolidine derivatives of pyrimidine.
- As a catalyst in the selective monoallylation of allylic alcohols.
- To capture carbondioxide in a bubble column reactor using pyrrolidine aqueous solutions by gas–liquid absorption.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
37.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
3 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?