Kluczowe dokumenty
387703
Poly(Bisphenol A-co-epichlorohydrin), glycidyl end-capped
average Mn ~355
Synonim(y):
Fenol,4,4′-(1-metyloetylideno)bis-,polimeryzowany z2,2′-[(1-metyloetylideno)bis(4,1-fenylenooksymetyleno)]bis[oksiranem]
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
average Mn ~355
lepkość
50-65 poise(25 °C)
temp. przejścia
Tg (DSC) −18 °C (onset)
gęstość
1.168 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
ClCC4OC4.O3C(C3)CO.Oc1ccc(cc1)C(C)(C)c2ccc(cc2)O.OC(CO)CO
Klucz InChI
YCDGZAHDCFWTHG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Samoorganizujące się środki gojące dla naprawialnych sieci epoksydowych: W tym badaniu omówiono zastosowanie glicydylowej poli(bisfenolu A-co-epichlorohydryny) jako środków gojących w sieciach epoksydowych, podkreślając ich zdolność do samoorganizacji w celu zwiększenia odzysku materiału (FR Jones et al., 2014).
- Badania w dziedzinie nanonauki i nanotechnologii: Artykuł ten obejmuje integrację glicydylowej poli(bisfenolu A-co-epichlorohydryny) z białym cementem portlandzkim w celu stworzenia nanokompozytów, badając wpływ tych kompozytów na właściwości materiału (A Kausar, 2015).
- Poprawa możliwości recyklingu żywicy epoksydowej poprzez dodanie nowego biopochodnego witrimeru : Badanie to koncentruje się na dodaniu biopochodnego witrimeru do glicydylowej poli(bisfenolu A-co-epichlorohydryny), analizując jego wpływ na właściwości termiczne i mechaniczne żywicy epoksydowej (A Veloso-Fernández et al., 2023).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?