Kluczowe dokumenty
379891
Periodic acid
99.999% trace metals basis
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
crystals
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
mp
122 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble
ciąg SMILES
OI(O)(O)(O)(O)=O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
Klucz InChI
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- W utleniającym rozszczepianiu 1,2-dioli i epoksydów do ketonów lub aldehydów.
- Do utleniania alkoholi do ketonów lub aldehydów w obecności chlorochromianu pirydyniowego jako katalizatora.
- Do utleniania sulfidów do sulfonów przy użyciu katalizatora z tlenku chromu(VI).
- Do utleniania naftalenów i antracenów do chinonów przy użyciu katalizatora tlenku chromu(VI).
- W syntezie polianiliny (Pani) metodą polimeryzacji chemicznej.
- N-nitrozowanie amin drugorzędowych przy użyciu różnych katalizatorów heterogenicznych w obecności Na2NO3.
- W połączeniu z wodorosiarczanem sodu do otrzymywania podstawników jodohydrynowych przez addycję I-OH do alkenów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Thyroid
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
379891-25G | 4061833424735 |
379891-5G | 4061831959635 |