Merck
769517
Sigma-Aldrich
Sodium (meta)periodate
≥99%
Synonim(y):
Sodium periodate
About This Item
Wzór liniowy:
NaIO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.89
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
≥99%
99.0-101.0% (RT)
Formularz
crystalline
ślady anionów
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Mn: ≤0.0001%
ciąg SMILES
[Na+].[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Klucz InChI
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Metaperiodan sodu znajduje zastosowanie jako katalizator w reakcjach organicznych]. Na przykład jest znany z katalizowania selektywnej sulfonylacji związków aromatycznych i kopolimeryzacji szczepionej akrylonitrylu.
Useful reagent for the oxidation of carbohydrates prior to labeling with biotin hydrazide
Komentarz do analizy
Chlorek, chloran, bromek, bromian (jako Cl) ≤ 0,01 %
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
Organy docelowe
thymus gland
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Rout, J., et al.
Journal of Applied Polymer Science, 84, 75-75 (2002)
Sara Nejati et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 196, 111347-111347 (2020-09-20)
Injectable hydrogels with conductivity are highly desirable as scaffolds for the engineering of various electrical stimuli-responsive tissues, including nerve, muscle, retina, and bone. However, oxygen deprivation within scaffolds can lead to failure by causing cell necrosis. Therefore, an oxygen release
Sodium Periodate Catalyzed Selective Sulfonylation of Aromatics
Bandgar, BP. and Kample, VT.
Chemistry Letters (Jpn), 10, 1066-1067 (2002)
Panpan Li et al.
Carbohydrate polymers, 199, 219-227 (2018-08-26)
Deep eutectic solvents (DESs) are potential green systems that can be used as reagents, extraction agents and reaction media. DESs are often biodegradable, easy to prepare and have low toxicity. In this work, a recyclable DES formed from aminoguanidine hydrochloride
Surya R Banks et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(37), 10481-10488 (2019-08-23)
Here, we report two methods that chemically modify alginate to achieve neutral-basic pH sensitivity of the resultant hydrogel. The first method involves direct amide bond formation between alginate and 4-(2-aminoethyl)benzoic acid. The second method that arose out of the desire
Global Trade Item Number
SKUGTIN
769517-25G
769517-100G4061832988696