Merck
360058
Sigma-Aldrich
(Triphenylsilyl)acetylene
98%
Synonim(y):
1,1′,1′′-(etynylosililidyno)tris[benzen], Etynylotrifenylosilan, Trójfenyloetylen, Trójfenylosililoacetylen
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)3SiC≡CH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
48-50 °C (lit.)
ciąg SMILES
C#C[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H16Si/c1-2-21(18-12-6-3-7-13-18,19-14-8-4-9-15-19)20-16-10-5-11-17-20/h1,3-17H
Klucz InChI
WADKYPSVXRWORK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
(Trifenylo-sililo)acetylen jest terminalnym alkenem. Opisano katalizowaną rodem asymetryczną addycję (trifenylo-sililo)acetylenu do difenylofosfinyloallenu.
Zastosowanie
(Trifenylo-sililo)acetylen może być stosowany w syntezie:
  • estry S-alkilowe kwasu selenotioinowego
  • 2-(di{3,5-bis[(trifenylo-sililo)etynylo]fenylo}-fosfino)benzoesan metylu
  • kwas 2-(di{3,5-bis[(trifenylo-sililo)etenylo]fenylo}-fosfino)benzoesowy
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Takahiro Nishimura et al.
Chemistry, an Asian journal, 3(8-9), 1505-1510 (2008-05-09)
The presence of an acid was found to be essential in the rhodium-catalyzed asymmetric addition of terminal alkynes to diarylphosphinylallenes giving exo-enynes in high yields with high regio- and enantioselectivity. The stereochemical outcome is determined at the protonolysis of the
Selenothioic acid S-esters: Synthesis, characterization, and trend for stability.
Murai T, et al.
Journal of the American Chemical Society, 119(37), 8592-8597 (1997)
Crafting chiral space. The synthesis of C~ 2-symmetric diphosphine ligands for an outer-sphere catalytic reaction.
Trost BM and Marschner C.
Bulletin de la Societe Chimique De France, 134, 263-274 (1997)