Merck
399256
Sigma-Aldrich
(Dimethylphenylsilyl)acetylene
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5Si(CH3)2C≡CH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.508 (lit.)
tw
34 °C/0.07 mmHg (lit.)
gęstość
0.907 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(C#C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12Si/c1-4-11(2,3)10-8-6-5-7-9-10/h1,5-9H,2-3H3
Klucz InChI
SSEAMHJAEFEPPK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
(Dimethylphenylsilyl)acetylene is a silylated alkyne. It is reported to participate in the alkynylation of amines catalyzed by Ruthenium complex.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
134.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ipaktschi J. and Saidi MR.
Science of Synthesis Knowledge Updates, 4 (2012)