Merck
359998
Sigma-Aldrich
(2-Bromovinyl)trimethylsilane
approx. 90% trans, 98%
Synonim(y):
β-(Trimethylsilyl)vinyl bromide, 1-Bromo-2-(trimethylsilyl)ethylene
About This Item
Wzór liniowy:
BrCH=CHSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.13
Beilstein:
1700085
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.466 (lit.)
bp
50-51 °C/52 mmHg (lit.)
gęstość
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)\C=C\Br
InChI
1S/C5H11BrSi/c1-7(2,3)5-4-6/h4-5H,1-3H3/b5-4+
Klucz InChI
FKXCNOSKBLGEMQ-SNAWJCMRSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
29 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alan R. Katritzky et al.
The Journal of organic chemistry, 62(23), 8201-8204 (2001-10-24)
A new general route to conjugated enynyl ketones was developed based on a two-step procedure. First, palladium-catalyzed cross-coupling reactions of 1-(benzotriazol-1-yl)propargyl ethyl ether (3) and vinyl triflates or vinyl bromides afforded the key intermediates [1-(benzotriazol-1-yl)-1-enynyl]methyl ethyl ethers 5a-d in good
Arkady Krasovskiy et al.
Organic letters, 13(15), 3818-3821 (2011-07-12)
Negishi couplings at olefinic centers do not always occur with the anticipated maintenance of stereochemistry. The source of erosion has been traced to the ligand, and a modified method has been developed that solves the stereochemical issue and significantly improves
Spiro [2.4] hepta-1, 4, 6-triene
Billups WE, et al.
Journal of the American Chemical Society, 116(14), 6463-6463 (1994)