Merck
333557
Sigma-Aldrich
(1-Bromovinyl)trimethylsilane
97%
Synonim(y):
α-(Trimethylsilyl)vinyl bromide
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=C(Br)Si(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.13
Beilstein:
1742258
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.458 (lit.)
tw
124 °C/745 mmHg (lit.)
gęstość
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)C(Br)=C
InChI
1S/C5H11BrSi/c1-5(6)7(2,3)4/h1H2,2-4H3
Klucz InChI
VVDJVCJVVHHCIB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) catalyzed coupling reactions of (1-bromovinyl)trimethylsilane with organozinc bromides were studied.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Abnormal products of palladium catalysed coupling reactions of (1-bromovinyl) trimethylsilane.
Ennis DS and Gilchrist TL.
Tetrahedron Letters, 30(28), 3735-3736 (1989)