Merck
358819
Sigma-Aldrich
Dimethyl trimethylsilyl phosphite
95%
Synonim(y):
Trimethylsilyl dimethyl phosphite
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3SiOP(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.23
Beilstein:
1849308
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.410 (lit.)
bp
36-37 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COP(OC)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H15O3PSi/c1-6-9(7-2)8-10(3,4)5/h1-5H3
Klucz InChI
HWMXPTIFAGBDIK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Dimethyl trimethylsilyl phosphite may be used in the preparation of:
  • protected phosphoamino acid, Fmoc-Abu(PO3Me2)-OH, used in Fmoc/solid-phase peptide synthesis
  • phosphoenolpyruvate (PEP) via trimethylsilylation, bromination and Perkow reaction
  • sialyl phosphonate
  • sulfonamide phosphonates
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Silyl phosphites. Part 20. A facile synthesis of phosphoenolpyruvate and its analogue utilizing in situ generated trimethylsilyl bromide.
Sekine M, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2509-2513 (1982)
Amberlyst-15-Catalyzed Facile Synthesis of a-Amino Phosphonates.
Sudhakar D, et al.
Synthetic Communications, 41(7), 976-980 (2011)
Synthesis of novel CMP-NeuNAc analogues having a glycosyl phosphonate structure.
Imamura M and Hashimoto H.
Tetrahedron Letters, 37(9), 1451-1454 (1996)
J W Perich
International journal of peptide and protein research, 44(3), 288-294 (1994-09-01)
The synthesis of the two 4-phosphono-2-aminobutanoyl-containing peptides, Leu-Arg-Arg-Val-Abu(P)-Leu-Gly-OH.CF3CO2H and Ile-Val-Pro-Asn-Abu(P)-Val-Glu-Glu-OH.CF3CO2H was accomplished by the use of Fmoc-Abu(PO3Me2)-OH in Fmoc/solid-phase peptide synthesis. The protected phosphoamino acid, Fmoc-Abu(PO3Me2)-OH, was prepared from Boc-Asp-OtBu in seven steps, the formation of the C-P linkage being