Kluczowe dokumenty
349003
(1R)-(−)-(10-Camphorsulfonyl)oxaziridine
Synonim(y):
(1R)-(−)-(Camphorylsulfonyl)oxaziridine, (1R)-(−)-2,N-Epoxy-exo-10,2-bornanesultam
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.30
Beilstein:
6274369
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
aktywność optyczna
[α]20/D −44°, c = 2.2 in chloroform
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12CC[C@@]3(CS(=O)(=O)N4OC34C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H15NO3S/c1-8(2)7-3-4-9(8)6-15(12,13)11-10(9,5-7)14-11/h7H,3-6H2,1-2H3/t7-,9-,10?,11?/m1/s1
Klucz InChI
GBBJBUGPGFNISJ-JRNSMZEGSA-N
Zastosowanie
(1R)-(-)-(10-Camphorsulfonyl)oxaziridine may be used as an oxidant to prepare (S)-(-)-vasicinone via asymmetric oxidation of deoxyvasicinone.
Reactant involved in:
Used in impregnated silica nanoparticles for removal of sulfur mustard from wastewater
Used to modify blebbistatin for investigations of myosin inhibitor design
- Asymmetric synthesis of proton pump inhibitors
- Asymmetric synthesis of polyhydroxylated pyrrolidines
- Diastereoselective hydroxylation of chlorophylls a and b enolate anions
Used in impregnated silica nanoparticles for removal of sulfur mustard from wastewater
Used to modify blebbistatin for investigations of myosin inhibitor design
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis of Optically Active Vasicinone Based on Intramolecular Aza-Wittig Reaction and Asymmetric Oxidation1.
Eguchi S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61(21), 7316-7319 (1996)