Merck
339784
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5BrF4N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.464 (lit.)
tw
134-135 °C (lit.)
gęstość
1.92 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
Fc1nc(F)c(F)c(Br)c1F
InChI
1S/C5BrF4N/c6-1-2(7)4(9)11-5(10)3(1)8
Klucz InChI
YZCGGIUJABHGRQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoropyridine is also referred as 4-bromotetrafluoropyridine. Regioselective nucleophilic substitution and palladium catalyzed Suzuki-Miyaura reactions of 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluoropyridine has been reported. Quantum mechanical calculations of energies, geometries and vibrational wave numbers of 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluoropyridine have been evaluated by density functional theory.
Zastosowanie
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoropyridine was used in the preparation of 2,3,5,6-tetrafluoro-pyridylcadmium or 2,3,5,6-tetrafluoropyridylzinc reagent.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
145.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
63 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preparation and reactions of the 2, 3, 5, 6-tetrafluoropyridylcopper reagent.
Nguyen BV and Burton DJ.
Journal of Fluorine Chemistry, 67(3), 205-206 (1994)
Synthetic utility of 4-bromo-2, 3, 5, 6-tetrafluoropyridine.
Christopher JA, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 129(5), 447-454 (2008)
C Selvarani et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 132, 110-120 (2014-05-27)
Quantum mechanical calculations of energies, geometries and vibrational wave numbers of 3-chloro-2,4,5,6-tetrafluoropyridine and 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluoropyridine have been performed by DFT level of theory using B3LYP/6-31+G(d) and B3LYP/6-311++G(d,p) as basis sets. The optimized geometrical parameters obtained by B3LYP method show good agreement