Merck
344052
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzonitrile
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6F4CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
77-79 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
nitrile
ciąg SMILES
Fc1c(F)c(C#N)c(F)c(F)c1Br
InChI
1S/C7BrF4N/c8-3-6(11)4(9)2(1-13)5(10)7(3)12
Klucz InChI
STJZOKCIEOTPDV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzonitrile, a polyfluoroarene, is an aryl fluorinated building block.
Zastosowanie
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzonitrile may be used in chemical synthesis.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)