Merck
332739
Sigma-Aldrich
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
98%
Synonim(y):
Cyclopropanone ethyl trimethylsilyl acetal
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OC3H4OSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.31
Beilstein:
1924720
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.407 (lit.)
bp
50-53 °C/22 mmHg (lit.)
gęstość
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
CCOC1(CC1)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H18O2Si/c1-5-9-8(6-7-8)10-11(2,3)4/h5-7H2,1-4H3
Klucz InChI
BZMMRNKDONDVIB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
(1-etoksycyklopropoksy)trimetylosilan został użyty do otrzymywania N-(1′-alkoksy)cyklopropylo-2-haloanilin.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
78.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
26 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of 3, 4-Dihydro-2 (?H)-quinolinone via Ring Expansion.
Tsuritani T, et al.
Synfacts, 5, 0490-0490 (2009)