Kluczowe dokumenty
332127
L-Alanine-15N
98 atom % 15N
Synonim(y):
(S)-2-Aminopropionic acid-15N, L-α-Aminopropionic acid-15N, 15N Labeled L-alanine
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Poziom jakości
Próba
98.7% (CP)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 1 M HCl
metody
bio NMR: suitable
mp
314.5 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
C[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i4+1
Klucz InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-GZPBOPPUSA-N
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?