Merck
299308
Sigma-Aldrich
DL-Alanine-15N
98 atom % 15N
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(15NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Poziom jakości
Postać
solid
mp
289 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CC([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/i4+1
Klucz InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-AZXPZELESA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cinzia Bocca et al.
Scientific reports, 8(1), 11528-11528 (2018-08-03)
OPA1 (Optic Atrophy 1) is a multi-isoform dynamin GTPase involved in the regulation of mitochondrial fusion and organization of the cristae structure of the mitochondrial inner membrane. Pathogenic OPA1 variants lead to a large spectrum of disorders associated with visual