Merck
324906
Sigma-Aldrich
4,5,6,7-Tetrahydroindole
98%
Synonim(y):
2,3-Tetramethylenepyrrole, Cyclohex[b]pyrrole, NSC 122455
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.18
Beilstein:
108853
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
solid
mp
53-57 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C1CCc2[nH]ccc2C1
InChI
1S/C8H11N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h5-6,9H,1-4H2
Klucz InChI
KQBVVLOYXDVATK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4,5,6,7-Tetrahydroindoles, due to their easy aromatization, are good intermediates to synthesize indoles. 4,5,6,7-Tetrahydroindole on condensation with cyanoacetate leads to 1-ethylthio-2-cyano-4,5,6,7-tetrahydrocyclohexa-[c]-3H-pyrrolizin-3-one.
Zastosowanie
4,5,6,7-Tetrahydroindole was used as reactant in:
  • synthesis of ethyl 3-(4,5,6,7-tetrahydroindol-2-yl)-2-propynoate
  • preparation of BODIPY dyes
  • N-alkylation with chloromethyloxirane
  • preparation of hydroindolepropynoate by chemo- and regioselective solvent-free ethynylation
  • palladium- and copper-free cross-coupling of halopropynoates
  • preparation of carbonylalkenyl indoles via coupling with dicarbonyl compounds
  • 1:2 annelation of 4,5,6,7-tetrahydroindole with 1-benzoyl-2-phenylacetylene
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Markova, M., V.; et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 57-57 (2008)
Trofimov, B. A.; et al.
Tetrahedron Letters, 48, 4661-4661 (2007)
Volker Leen et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (30), 4515-4517 (2009-07-21)
A careful choice of the pyrrole building blocks allows the synthesis of a wide range of monohalogenated BODIPY dyes with excellent reactivity in palladium catalyzed coupling reactions.
Arcadi, A.; et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 348, 331-331 (2006)
Pyrrole-2-dithiocarboxylates: Synthesis of 2-(1-Alkylthio-2-cyanoethenyl) pyrroles.
Sobenina LN, et al.
Tetrahedron, 51(14), 4223-4230 (1995)