Merck
357839
Sigma-Aldrich
1,5,6,7-Tetrahydro-4H-indol-4-one
98%
Synonim(y):
4,5,6,7-Tetrahydro-4-oxoindole, NSC 131681
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
mp
188-190 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
O=C1CCCc2[nH]ccc12
InChI
1S/C8H9NO/c10-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9-7/h4-5,9H,1-3H2
Klucz InChI
KASJZXHXXNEULX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Iodination of 1,5,6,7-tetrahydro-4H-indol-4-one using 1-chloromethyl­-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetra­fluoroborate) yields α-iodo derivative as the main product.
Zastosowanie
1,5,6,7-Tetrahydro-4H-indol-4-one may be used in the preparation of:
  • 4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indole-2-carbonitrile
  • methyl 2-(4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indol-1-yl)acrylate
  • 3-(4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indol-1-yl)propanenitrile
  • potent and orally active 5-HT1A agonists, (R)-(+)- and (S)-(-)-1-formyl-6,7,8,9-tetrahydro-N,N-dipropyl-3H-benz[e]indol-8-amines
  • Reactant in synthesis of psammopemmin A as antitumor agent
  • Reactant in synthesis of a 1,3,4,5-tetrahydrobenzindole β-ketoesters and tricyclic tetrahydrobenzindoles via C-H insertion reactions
  • Reactant in preparation of tricyclic indole and dihydroindole derivatives as inhibitors of guanylate cyclase
  • Reactant in preparation of condensed pyrroloindoles via Pd-catalyzed intramolecular C-H bond functionalization of (halobenzyl)pyrroles
  • Reactant in enantioselective preparation of arylalkenyl indoles via asymmetric C-H insertion of rhodium carbenoids followed by Cope rearrangement-elimination
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
DNA binders: 1. evaluation of DNA-interactive ability, design, and synthesis of novel intercalating agents
Sechi M, et al.
Letters in Drug Design & Discovery, 6(1), 56-62 (2009)
Direct α-iodination of aryl alkyl ketones by elemental iodine activated by 1-chloromethyl-4-fluoro-1, 4-diazoniabicyclo [2.2. 2] octane bis (tetrafluoroborate).
Jereb M, et al.
Synthesis, 06, 0853-0858 (2003)
Synthesis of pyrrolo [1, 2-a] indole-1, 8 (5H)-diones as new synthons for developing novel tricyclic compounds of pharmaceutical interest.
Sechi M, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 5, 97-106 (2004)
Synthesis of (R)-and (S)-1-formyl-6, 7, 8, 9-tetrahydro-N, N-(dipropyl)-3H-benz [e] indol-8-amines: potent and orally active 5-HT1A receptor agonists.
Lin C-H, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31(1), 129-139 (1994)