Merck
317365
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium triacetoxyborohydride
95%
Synonim(y):
triacetoxyboranuide
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)4N(CH3CO2)3BH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.10
Beilstein:
8238791
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: reductant
mp
93-98 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
C[N+](C)(C)C.CC(=O)O[BH-](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C6H10BO6.C4H12N/c1-4(8)11-7(12-5(2)9)13-6(3)10;1-5(2,3)4/h7H,1-3H3;1-4H3/q-1;+1
Klucz InChI
LCFZZOGKVOTFPU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Selective reducing agent.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ning Shangguan et al.
Organic letters, 9(6), 1093-1096 (2007-02-27)
A formal synthesis of psymberin (irciniastatin A) is presented. Notable features of the synthesis include the chemo-, regio-, and stereoselective oxidation of a 1,3-disubstituted allene, a configuration-dependent spirodiepoxide opening, the efficient syntheses of functionalized trans-2,6-disubstituted pyrans, and the union of
Chemtracts, 5, 188-192 (1992)
Tetrahedron Letters, 44, 7239-7243 (2003)