Merck
316571
Sigma-Aldrich
1-Ethynylcyclohexene
99%
Synonim(y):
(1-Cyclohexenyl)acetylene, (1-Cyclohexenyl)ethyne, 1-Cyclohexen-1-ylacetylene, 1-Cyclohexen-1-ylethyne, 1-Ethynyl-1-cyclohexene, 1-Ethynylcyclohexene, Cyclohex-1-enylacetylene
About This Item
Wzór liniowy:
C6H9C≡CH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
liquid
zawiera
≤0.2% BHT as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.496 (lit.)
tw
148-151 °C (lit.)
gęstość
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C#CC1=CCCCC1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,6H,3-5,7H2
Klucz InChI
DKFHWNGVMWFBJE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
29 °C - closed cup