Kluczowe dokumenty
309923
Ethyl nitrite solution
10-20 wt. % in ethanol
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5ONO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
75.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Formularz
liquid
stężenie
10-20 wt. % in ethanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.36
gęstość
0.792 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
O-nitroso
nitroso
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCON=O
InChI
1S/C2H5NO2/c1-2-5-3-4/h2H2,1H3
Klucz InChI
QQZWEECEMNQSTG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zbadano reakcje roztworu azotynu etylu z ludzką hemoglobiną i mioglobiną kaszalota.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
59.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
15 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
M P Doyle et al.
The Journal of biological chemistry, 256(23), 12399-12404 (1981-12-10)
The reactions of human hemoglobin and sperm whale myoglobin with ethyl nitrite under aerobic conditions have been examined in kinetic detail. Ethyl nitrite converts two equivalents of oxyhemoglobin or oxymyoglobin to their oxidized counterparts with concurrent production of one equivalent
Alessio Baccarani et al.
Journal of reconstructive microsurgery, 23(5), 257-262 (2007-09-19)
Vasospasm leading to thrombosis is a major cause of free flap failure. Flap blood flow may improve by application of vasodilating agents to the pedicle. The purpose of this study is to evaluate the effect of a novel S-nitrosylating agent
Basil M Yurcisin et al.
Annals of surgery, 257(5), 971-977 (2013-01-31)
To determine if reduction in nitric oxide bioactivity contributes to the physiological instability that occurs after brain death and, if so, to also determine in this setting whether administration of a renitrosylating agent could improve systemic physiological status. Organ function
Inhaled ethyl nitrite gas for persistent pulmonary hypertension in infants.
Steven H Abman et al.
Lancet (London, England), 360(9350), 2076-2077 (2002-12-31)
Kazufumi Shimazutsu et al.
Clinical and translational science, 2(6), 405-412 (2010-05-07)
A method to maintain organ blood flow during laparoscopic surgery has not been developed. Here we determined if ethyl nitrite, an S-nitrosylating agent that would maintain nitric oxide bioactivity (the major regulator of tissue perfusion), might be an effective intervention