Merck
304166
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,3,2-benzodioxaborole
97%
Synonim(y):
B-Bromocatechol-borane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4BBrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.81
Beilstein:
2445073
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
bp
76 °C/9 mmHg (lit.)
mp
51-53 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Brb1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C6H4BBrO2/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H
Klucz InChI
SAILTPCYIYNOEL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
107.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)